2-Iodo-6-methylbenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)-1-iodo-3-methylbenzene, α-Bromo-6-iodo-o-xylene
OR51857-1G OR51857-250MG OR51857-5G
APOSOR51857-1GEA 255 EUR
APOSOR51857-1G APOSOR51857-250MG APOSOR51857-5G
2-Iodo-6-methylbenzyl bromide
2-Iodo-6-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrI
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18397826
Núm. CAS: 1261481-48-4
UN: 3261
ADR: 8,II