5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-3-nitro-o-toluic acid, 3-Carboxy-5-chloro-2-methylnitrobenzene
OR51861-1G OR51861-250MG OR51861-5G
APOSOR51861-1GEA 60.9 EUR
APOSOR51861-1G APOSOR51861-250MG APOSOR51861-5G
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09036377
Núm. CAS: 154257-81-5