2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Formyl-3-iodotoluene, 6-Iodo-o-tolualdehyde
OR51863-1G OR51863-250MG OR51863-5G
APOSOR51863-1GEA 288 EUR
APOSOR51863-1G APOSOR51863-250MG APOSOR51863-5G
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇IO
MW: 246,045 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18397773
Núm. CAS: 1261826-51-0