tert-Butyl 3-aminopropanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51868-1G OR51868-250MG OR51868-5G
APOSOR51868-1GEA 105 EUR
APOSOR51868-1G APOSOR51868-250MG APOSOR51868-5G
tert-Butyl 3-aminopropanoate
tert-Butyl 3-aminopropanoate
Formula: C₇H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 192,3 °C
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06212562
Núm. CAS: 15231-41-1