3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51871-1G OR51871-5G OR51871-10G
APOSOR51871-1GEA 112 EUR
APOSOR51871-1G APOSOR51871-5G APOSOR51871-10G
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine 98%
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₅BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18257579
Núm. CAS: 1211526-62-3