2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51894-1G OR51894-5G OR51894-10G
APOSOR51894-1GEA 26.1 EUR
APOSOR51894-1G APOSOR51894-5G APOSOR51894-10G
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,147 g/mol
Pto. de fusión: 180…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00033852
Núm. CAS: 487-69-4