2,2-Dimethoxybutane 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51925-1G OR51925-5G
APOSOR51925-1GEA 184 EUR
APOSOR51925-1G APOSOR51925-5G
2,2-Dimethoxybutane 90%
2,2-Dimethoxybutane
Formula: C₆H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185945
Núm. CAS: 3453-99-4