4,5-Dihydro-2-hydrazino-1H-imidazole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51941-1G OR51941-100MG OR51941-250MG OR51941-500MG OR51941-2.5G OR51941-5G
APOSOR51941-1GEA 119 EUR
APOSOR51941-1G APOSOR51941-100MG APOSOR51941-250MG APOSOR51941-500MG APOSOR51941-2.5G APOSOR51941-5G
4,5-Dihydro-2-hydrazino-1H-imidazole hydrochloride
4,5-Dihydro-2-hydrazino-1H-imidazole hydrochloride
Formula: C₃H₈N₄·ClH
MW: 136,583 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28987620
Núm. CAS: 49541-78-8