(3-Methoxyphenyl)methanethiol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51960-1G OR51960-250MG
APOSOR51960-1GEA 719 EUR
APOSOR51960-1G APOSOR51960-250MG
(3-Methoxyphenyl)methanethiol 95%
(3-Methoxyphenyl)methanethiol
Formula: C₈H₁₀OS
MW: 154,229 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09812092
Núm. CAS: 7166-64-5