3-Isobutylglutaric acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Isobutylpentanedioic acid
OR51987-100G OR51987-500G OR51987-25G
APOSOR51987-100GEA 46.4 EUR
APOSOR51987-100G APOSOR51987-500G APOSOR51987-25G
3-Isobutylglutaric acid 98%
3-Isobutylglutaric acid
Formula: C₉H₁₆O₄
Pto. de fusión: 52…55 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD15529751
Núm. CAS: 75143-89-4