4-Acetoxybenzyl alcohol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR51991-1G OR51991-5G OR51991-10G
APOSOR51991-1GEA 75.4 EUR
APOSOR51991-1G APOSOR51991-5G APOSOR51991-10G
4-Acetoxybenzyl alcohol
4-Acetoxybenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. de fusión: 37…42 °C
Densidad: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02752162
Núm. CAS: 6309-46-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR