4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52016-1G OR52016-5G
APOSOR52016-1GEA 187 EUR
APOSOR52016-1G APOSOR52016-5G
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉BrO
Pto. de fusión: 136…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05980925
Núm. CAS: 50670-58-1