Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR52032-10G OR52032-1G OR52032-5G
APOSOR52032-10GEA 799 EUR
APOSOR52032-10G APOSOR52032-1G APOSOR52032-5G
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06654963
Núm. CAS: 91489-09-7