4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5204-1G OR5204-5G
APOSOR5204-1GEA 224 EUR
APOSOR5204-1G APOSOR5204-5G
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₄O₃
Pto. de fusión: 95…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09064964
Núm. CAS: 215460-40-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III