3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Iodo-6-azaindazole
OR52040-1G OR52040-250MG OR52040-5G
APOSOR52040-1GEA 98.6 EUR
APOSOR52040-1G APOSOR52040-250MG APOSOR52040-5G
3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 98%
3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₄IN₃
MW: 245,021 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11845480
Núm. CAS: 1082040-63-8