6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52066-250MG OR52066-1G OR52066-5G
APOSOR52066-250MGEA 119 EUR
APOSOR52066-250MG APOSOR52066-1G APOSOR52066-5G
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine
Formula: C₆H₉IN₄
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11655943
Núm. CAS: 514854-13-8