3-Iodo-2-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-6-iodonitrobenzene
OR52072-1G OR52072-250MG OR52072-5G
APOSOR52072-1GEA 140 EUR
APOSOR52072-1G APOSOR52072-250MG APOSOR52072-5G
3-Iodo-2-nitrophenol
3-Iodo-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄INO₃
Pto. de fusión: 73,5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18398038
Núm. CAS: 861010-57-3