Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52077-1G OR52077-5G OR52077-250MG
APOSOR52077-1GEA 256 EUR
APOSOR52077-1G APOSOR52077-5G APOSOR52077-250MG
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate 97%
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₆Cl₂O₃
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464939
Núm. CAS: 7606-87-3