4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52092-1G OR52092-500MG
APOSOR52092-1GEA 1320 EUR
APOSOR52092-1G APOSOR52092-500MG
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,477 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17168993
Núm. CAS: 1248548-54-0