4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR52093-100MG OR52093-500MG OR52093-1G
APOSOR52093-100MGEA 145 EUR
APOSOR52093-100MG APOSOR52093-500MG APOSOR52093-1G
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₆BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17168994
Núm. CAS: 1240610-45-0