6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-chloro-4-methyl-7-azabenzimidazole
OR52096-1G OR52096-250MG
APOSOR52096-1GEA 998 EUR
APOSOR52096-1G APOSOR52096-250MG
6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula: C₇H₅BrClN₃
MW: 246.492 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22460484
Núm. CAS: 1388071-17-7