2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5210-1G OR5210-250MG
APOSOR5210-1GEA 263 EUR
APOSOR5210-1G APOSOR5210-250MG
2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole 97%
2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole
Formula: C₆H₁₀N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738964
Núm. CAS: 144163-81-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III