2-Bromoethylamine, N-CBZ protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Amino-2-bromoethane, N-CBZ protected, Benzyl (2-bromoethyl)carbamate
OR52103-100G
APOSOR52103-100GEA 171 EUR
APOSOR52103-100G
2-Bromoethylamine, N-CBZ protected
2-Bromoethylamine, N-CBZ protected
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂
MW: 258,112 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909490
Núm. CAS: 53844-02-3