6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR52118-100MG OR52118-500MG
APOSOR52118-100MGEA 0 EUR
APOSOR52118-100MG APOSOR52118-500MG
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₆BrClN₂
MW: 245,504 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18073561
Núm. CAS: 1378947-22-8