4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5212-1G OR5212-250MG
APOSOR5212-1GEA 300 EUR
APOSOR5212-1G APOSOR5212-250MG
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
Formula: C₁₂H₂₀N₄
MW: 220,314 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09064987
Núm. CAS: 887922-91-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III