N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Methyl-2-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzylamine
OR5213-1G OR5213-250MG
APOSOR5213-1GEA 230 EUR
APOSOR5213-1G APOSOR5213-250MG
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Formula: C₁₄H₂₃N₃
MW: 233,353 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09065003
Núm. CAS: 915707-57-2