3-Iodo-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52139-1G OR52139-250MG OR52139-5G
APOSOR52139-1GEA 192 EUR
APOSOR52139-1G APOSOR52139-250MG APOSOR52139-5G
3-Iodo-2-nitroaniline
3-Iodo-2-nitroaniline
Formula: C₆H₅IN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18397930
Núm. CAS: 721925-17-3