2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(2-Aminophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
OR5214-1G OR5214-250MG
APOSOR5214-1GEA 379 EUR
APOSOR5214-1G APOSOR5214-250MG
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline 95%
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,242 g/mol
Pto. de fusión: 58…60,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025872
Núm. CAS: 898289-35-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II