2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR52147-25G
OR52147-5G
APOSOR52147-25GEA
169
EUR
APOSOR52147-25G
APOSOR52147-5G
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole
Formula:
C₃H₃BrN₂S Pto. de fusión: 165 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00016893 Núm. CAS: 3034-22-8 |