4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5215-1G OR5215-250MG
APOSOR5215-1GEA 256 EUR
APOSOR5215-1G APOSOR5215-250MG
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Formula: C₁₂H₁₉N₃·3ClH·H₂O
Pto. de fusión: 238…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026608
Núm. CAS: 913830-33-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III