4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52152-1G OR52152-250MG
APOSOR52152-1GEA 0 EUR
APOSOR52152-1G APOSOR52152-250MG
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 154…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16988171
Núm. CAS: 74647-39-5