[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52176-1G OR52176-250MG
APOSOR52176-1GEA 151 EUR
APOSOR52176-1G APOSOR52176-250MG
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16294180
Núm. CAS: 93206-09-8