Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52181-1G OR52181-5G OR52181-25G
APOSOR52181-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52181-1G APOSOR52181-5G APOSOR52181-25G
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Formula: C₈H₆BrIO₂
Pto. de fusión: 70…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398802
Núm. CAS: 1257231-51-8