2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-[(Oxan-4-yl)oxy]benzoyl chloride, 4-{[2-(Chlorocarbonyl)phenyl]oxy}tetrahydro-2H-pyran
OR5219-1G OR5219-250MG
APOSOR5219-1GEA 201 EUR
APOSOR5219-1G APOSOR5219-250MG
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride 97%
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride
Formula: C₁₂H₁₃ClO₃
MW: 240,683 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025870
Núm. CAS: 906352-68-9
UN: 3129
ADR: 4.3+8,II