5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Benzoxazol-5-amine hydrochloride
OR52195-1G OR52195-5G
APOSOR52195-1GEA 132 EUR
APOSOR52195-1G APOSOR52195-5G
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
Formula: C₇H₆N₂O·ClH
Pto. de fusión: 226…229 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28954649
Núm. CAS: 1858249-87-2