[(E)-2-(Ethoxycarbonyl)vinyl]boronic acid, pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52213-5G OR52213-25G
APOSOR52213-5GEA 125 EUR
APOSOR52213-5G APOSOR52213-25G
[(E)-2-(Ethoxycarbonyl)vinyl]boronic acid, pinacol ester 97%
[(E)-2-(Ethoxycarbonyl)vinyl]boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027313
Núm. CAS: 1009307-13-4