Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52216-100MG OR52216-250MG OR52216-1G
APOSOR52216-100MGEA 0 EUR
APOSOR52216-100MG APOSOR52216-250MG APOSOR52216-1G
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18258038
Núm. CAS: 1256825-20-3