Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52222-1G OR52222-5G
APOSOR52222-1GEA 183 EUR
APOSOR52222-1G APOSOR52222-5G
Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇NO·ClH
MW: 227,73 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28014028
Núm. CAS: 91688-34-5