Methyl 4-amino-2,5-dimethylbenzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52228-5G
APOSOR52228-5GEA 212 EUR
APOSOR52228-5G
Methyl 4-amino-2,5-dimethylbenzoate 95+%
Methyl 4-amino-2,5-dimethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839220
Núm. CAS: 21339-74-2