3-Amino-5-bromo-2-methoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-3-carboxy-2-methoxyaniline
OR52230-1G
OR52230-250MG
OR52230-5G
APOSOR52230-1GEA
986
EUR
APOSOR52230-1G
APOSOR52230-250MG
APOSOR52230-5G
3-Amino-5-bromo-2-methoxybenzoic acid
3-Amino-5-bromo-2-methoxybenzoic acid
Formula:
C₈H₈BrNO₃ MW: 246,058 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28384162 Núm. CAS: 60541-85-7 |