3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52231-1G OR52231-5G
APOSOR52231-1GEA 441 EUR
APOSOR52231-1G APOSOR52231-5G
3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₉BrClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28384163
Núm. CAS: 1700202-83-0