3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR52244-1G OR52244-250MG
APOSOR52244-1GEA 590 EUR
APOSOR52244-1G APOSOR52244-250MG
3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,232 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09727958
Núm. CAS: 628298-58-8