Oxan-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrahydro-2H-pyran-3-amine
OR52254-1G OR52254-250MG
APOSOR52254-1GEA 0 EUR
APOSOR52254-1G APOSOR52254-250MG
Oxan-3-amine
Oxan-3-amine
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101,147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371531
Núm. CAS: 120811-32-7
UN: 2735
ADR: 8,III