Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52278-10G OR52278-5G
APOSOR52278-10GEA 852 EUR
APOSOR52278-10G APOSOR52278-5G
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Formula: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072727
Núm. CAS: 118972-97-7