(8S)-5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-THQ-amine dihydrochloride, (S)-5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine dihydrochloride
OR52314-1G OR52314-250MG
APOSOR52314-1GEA 754 EUR
APOSOR52314-1G APOSOR52314-250MG
(8S)-5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine dihydrochloride 95%
(8S)-5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine dihydrochloride
Formula: C₉H₁₂N₂·2ClH
MW: 221,127 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17926204
Núm. CAS: 865303-57-7