2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52317-10G OR52317-1G OR52317-5G
APOSOR52317-10GEA 184 EUR
APOSOR52317-10G APOSOR52317-1G APOSOR52317-5G
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
Formula: C₁₀H₂₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040035
Núm. CAS: 5326-82-9