1,2,4-Oxadiazole-3-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52319-100MG OR52319-250MG OR52319-1G
APOSOR52319-100MGEA 132 EUR
APOSOR52319-100MG APOSOR52319-250MG APOSOR52319-1G
1,2,4-Oxadiazole-3-carboxylic acid 95+%
1,2,4-Oxadiazole-3-carboxylic acid
Formula: C₃H₂N₂O₃
MW: 114,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09414720
Núm. CAS: 856787-15-0