7-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52325-250MG OR52325-1G OR52325-5G
APOSOR52325-250MGEA 30.6 EUR
APOSOR52325-250MG APOSOR52325-1G APOSOR52325-5G
7-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole 95+%
7-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole
Formula: C₁₁H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18803689
Núm. CAS: 1015460-59-9