N-(3-Trimethoxysilylpropyl)pyrrole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52338-5G OR52338-1G
APOSOR52338-5GEA 191 EUR
APOSOR52338-5G APOSOR52338-1G
N-(3-Trimethoxysilylpropyl)pyrrole 95%
N-(3-Trimethoxysilylpropyl)pyrrole
Formula: C₁₀H₁₉NO₃Si
Pto. Ebullición: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054844
Núm. CAS: 80906-67-8