3-(10-Phenylanthracen-9-yl)benzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: [3-(10-Phenylanthracen-9-yl)phenyl]boronic acid, (3-(10-Phenylanthracen-9-yl)phenyl)boronic acid
OR52347-1G OR52347-250MG
APOSOR52347-1GEA 354 EUR
APOSOR52347-1G APOSOR52347-250MG
3-(10-Phenylanthracen-9-yl)benzeneboronic acid
3-(10-Phenylanthracen-9-yl)benzeneboronic acid
Formula: C₂₆H₁₉BO₂
MW: 374,239 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29049312
Núm. CAS: 905947-49-1